Learn More
trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 10627780 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627780 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10627780 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130460250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 939-90-2 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 939-90-2
Numero MDL MFCD00001292
InChI Key AHDDRJBFJBDEPW-DTWKUNHWSA-N
Sinonimo trans-2-phenylcyclopropanecarboxylic acid, trans-2-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 1r,2r-2-phenylcyclopropanecarboxylic acid, trans-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid, 2-phcpcooh, 1r,2r-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2-phenyl-, 1r,2r-rel, rac trans-2-phenylcyclopropanecarboxylic-d5 acid, pubchem22341, trans-2-phenylcyclopropancarboxylic acid
PubChem CID 237413
ChEBI CHEBI:79920
IUPAC Name (1R,2R)-2-phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES C1C(C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
Punto di fusione 86.0°C to 92.0°C
Colore Beige or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H10O2
Formula lineare C6H5C3H4CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 09,619
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.