Learn More
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10701735 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10701735 5 g Bottiglia in vetro 5g
10634992 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10624992 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10701735 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130470050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1986-47-6 | C9H11N·HCl | 169.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1986-47-6
Formula molecolare C9H11N·HCl
Molecular Weight (g/mol) 169.66
Numero MDL MFCD00063602
InChI Key ZPEFMSTTZXJOTM-VTLYIQCISA-N
Sinonimo tranylcypromine hydrochloride, trans-2-phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-phenylcyclopropylamine hydrochloride, 1r,2s-2-phenyl-cyclopropylamine hydrochloride, 1r,2s-2-phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride, tranylcypromine hcl, 1r,2s-2-phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-phenyl-cyclopropylamine hydrochloride, dsstox_cid_27761, dsstox_rid_82538
PubChem CID 12345947
IUPAC Name (1R,2R)-2-phenylcyclopropan-1-amine;hydrochloride
SMILES C1C(C1N)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Punto di fusione 162°C to 169°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C3H4NH2·HCl
Quantità 5 g
Beilstein 12, III, 2797
Indice di Merck 14, 9573
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl acetate,diethyl ether
Peso formulazione 169.66
Percent Purity 97%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.