Learn More
trans-2-Undecenal, 95%, remainder mainly cis-isomer, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11392516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392516 25 g 25g
11382516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392516 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06437.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53448-07-0
Formula molecolare C11H20O
Molecular Weight (g/mol) 168.28
Numero MDL MFCD00014680
InChI Key PANBRUWVURLWGY-MDZDMXLPSA-N
Sinonimo trans-2-undecenal, 2-undecenal, e-undec-2-enal, e-2-undecenal, 2-undecenal, 2e, 2-undecen-1-al, 2e-2-undecenal, trans-2-undecen-1-al, 2-undecenal, e, unii-fnp3s9mg30
PubChem CID 5283356
IUPAC Name (E)-undec-2-enal
SMILES CCCCCCCCC=CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-2-Undecenal
Densità 0.844
Punti di ebollizione 115°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Note percentuale saggio remainder mainly cis-isomer
Indice di rifrazione 1.457
Quantità 25 g
Beilstein 1762239
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 168.28
Percent Purity 95%