Learn More
trans-3-(3-Thienyl)acrylic acid, 98%
Codice prodotto. 11495967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495967 25 g 25g
11485967 5 g 5g
11405977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495967 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25017.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102696-71-9 | C7H6O2S | 154.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102696-71-9
Formula molecolare C7H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 154.183
Numero MDL MFCD00014535
InChI Key VYRYYUKILKRGDN-OWOJBTEDSA-N
Sinonimo 3-3-thienyl acrylic acid, 3-thien-3-ylacrylic acid, 3-thiophen-3-yl acrylic acid, trans-3-3-thienyl acrylic acid, 2e-3-thiophen-3-yl prop-2-enoic acid, e-3-thiophen-3-yl acrylic acid, 3-thiophen-3-yl prop-2-enoic acid, trans-3-3-thienyl acrylic, 2-propenoic acid, 3-3-thienyl-, 2e, 2e-3-3-thienyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 735793
IUPAC Name (E)-3-thiophen-3-ylprop-2-enoic acid
SMILES C1=CSC=C1C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-3-(3-Thienyl)acrylic acid
Punto di fusione 150°C to 154°C
Quantità 25 g
Beilstein 112245
Peso formulazione 154.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder