Learn More
trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15447186
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15447186 1 g 1g
15457186 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15447186 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62232.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 862401-49-8 | Molecular Formula: C7H14ClNO2 | Molecular Weight: 179.644 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water, glycerol. Insoluble in ethanol, chloroform
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 862401-49-8
Formula molecolare C7H14ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 179.644
Numero MDL MFCD11040475
InChI Key BOUHXQPJYJANEO-KGZKBUQUSA-N
Sinonimo trans-3-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hcl, 1r,3r-3-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-3-aminocyclohexane carboxylic acid hydrochloride, trans-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
PubChem CID 46172878
IUPAC Name (1R,3R)-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES C1CC(CC(C1)N)C(=O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Informazioni di solubilità Soluble in water,glycerol. Insoluble in ethanol,chloroform
Quantità 1 g
Peso formulazione 179.64
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acidhydrochloride