Learn More
trans-3-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 15477406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15477406 250 mg 250mg
15467406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15477406 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62409.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1222709-28-5 | C14H21ClN2O2 | 284.784 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1222709-28-5
Formula molecolare C14H21ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 284.784
Numero MDL MFCD12404929
InChI Key SBODKRLYZILWEM-OJERSXHUSA-N
Sinonimo benzyl trans-3-aminocyclohexylcarbamate hydrochloride, benzyl trans-3-aminocyclohexylcarbamatehydrochloride, trans-benzyl 3-aminocyclohexylcarbamate, benzyl n-1r,3r-3-aminocyclohexyl carbamate hydrochloride
PubChem CID 71685848
IUPAC Name benzyl N-[(1R,3R)-3-aminocyclohexyl]carbamate;hydrochloride
SMILES C1CC(CC(C1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico trans-3-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine hydrochloride
Quantità 250 mg
Peso formulazione 284.78
Percent Purity 97%