Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-3-chloroacrylic acid |
| Punto di fusione | 82°C to 85°C |
| Colore | Beige-Gray to Gray |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | ClCH=CHCO2H |
| Quantità | 1 g |
| Beilstein | 02, 400 |
| Peso formulazione | 106.51 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- trans-3-Chloroacrylic acid
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.