Learn More
trans-3-Heptene, 97%
Codice prodotto. 15470348
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15470348 25 g 25g
15450348 1 g 1g
15460348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15470348 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53482.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14686-14-7 | C7H14 | 98.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14686-14-7
Formula molecolare C7H14
Molecular Weight (g/mol) 98.19
Numero MDL MFCD00009475
InChI Key WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Sinonimo trans-3-heptene, e-hept-3-ene, e-3-heptene, 3-heptene, e, 3-heptene, 3e, unii-o4br0a824i, hept-3-ene, cis-3-heptene, 3-heptene c,t, z-hept-3-ene
PubChem CID 5357259
SMILES CCC\C=C\CC
Specifica
Materiale o nome chimico trans-3-Heptene
Punto di fusione -137°C
Densità 0.698
Punti di ebollizione 94°C
Punto d'infiammabilità −1°C (30°F)
Indice di rifrazione 1.403
Quantità 25 g
Numero UN UN3295
IUPAC Name (E)-hept-3-ene
Peso formulazione 98.19
Percent Purity 97%