Learn More
trans-3-Hexenoic acid, 97%
Codice prodotto. 11445473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445473 50 g 50g
11435473 10 g 10g
11455473 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11445473 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13428.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1577-18-0 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1577-18-0
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Numero MDL MFCD00002786
InChI Key XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo trans-3-hexenoic acid, hydrosorbic acid, 3-hexenoic acid, e-hex-3-enoic acid, 3-hexenoic acid, 3e, e-3-hexenoic acid, 3-hexenoic acid, e, trans-hex-3-enoic acid, unii-9b3n069edg, fema no. 3170
PubChem CID 5282708
ChEBI CHEBI:49285
IUPAC Name (E)-hex-3-enoic acid
SMILES CC\C=C\CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-3-Hexenoic acid
Punto di fusione 11°C to 12°C
Densità 0.961
Punti di ebollizione 206°C
Punto d'infiammabilità 99°C (210°F)
Odore Rancid
Indice di rifrazione 1.4398
Quantità 50 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1700862
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-3-Hexenoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-3-Hexenoic acid