Learn More
trans-3'-Hydroxy Cotinine N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-3'-Hydroxycotinine-N-beta-D-glucuronide |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H20N2O8/c1-18-8(7-3-2-4-17-6-7)5-9(14(18)22)25-16-12(21)10(19)11(20)13(26-16)15(23)24/h2-4,6,8-13,16,19-21H,5H2,1H3,(H,23,24)/t8-,9+,10-,11-,12+,13-,16+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 368.122 |