Learn More
trans-4-(2-Propynyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30421914
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421914 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421914 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP8383705MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-(2-Propynyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 250682-81-6
Formula molecolare C11H16O2
Quantità 5 mg
Sinonimo trans-4-(2-Propyn-1-yl)-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h1,9-10H,4-8H2,2H3
SMILES COC(=O)C1CCC(CC#C)CC1
IUPAC Name methyl 4-prop-2-ynylcyclohexane-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 180.24
Peso formulazione 180.115