Learn More
trans-4-(2-Propynyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-4-(2-Propynyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 250682-81-6 |
| Formula molecolare | C11H16O2 |
| Quantità | 2 mg |
| Sinonimo | trans-4-(2-Propyn-1-yl)-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h1,9-10H,4-8H2,2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CCC(CC#C)CC1 |
| IUPAC Name | methyl 4-prop-2-ynylcyclohexane-1-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.24 |
| Peso formulazione | 180.115 |