Learn More
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Mikromol™
Descrizione
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 49708-81-8 |
| Nomi componenti o analita | trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H15 Cl O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(4-chlorophenyl)-, trans-, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(p-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H15ClO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h5-9,11H,1-4H2,(H,15,16)/t9-,11- |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC Name | 4-(4-chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid |
| Vedi altri risultati |