Learn More
trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, Mikromol™
Descrizione
trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 50910-54-8 |
| Nomi componenti o analita | trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H13 N O . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-; |
| SMILES | Cl.N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1 |
| IUPAC Name | 4-aminocyclohexan-1-ol;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |