Learn More
trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30325656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325656 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6036961G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 50910-54-8
Formula molecolare C6 H13 N O . Cl H
Quantità 1 g
Sinonimo trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, trans-1-Amino-4-hydroxycyclohexane Hydrochloride, trans-4-Amino-1-cyclohexanol Hydrochloride, trans-4-Aminocyclohexanol Monohydrochloride, trans-4-Hydroxycyclohexylamine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;
SMILES Cl.N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
IUPAC Name 4-aminocyclohexan-1-ol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 151.63
Peso formulazione 151.0764