Learn More
trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15447746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15447746 250 mg 250mg
15427746 1 g 1g
15437746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15447746 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62693.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 187533-10-4
Formula molecolare C15H23ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 298.811
InChI Key RUVDEZPQPDTJBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ruvdezpqpdtjbk-jgoftkabsa-n, benzyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate hcl, benzyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate hydrochloride, benzyl trans-4-aminomethylcyclohexyl-carbamate hydrochloride, benzyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate hydrochloride, trans-4-aminomethyl-cyclohexyl-carbamic acid benzyl ester hydrochloride, trans-1-benzyloxycarbonyl amino-4-aminomethylcyclohexane hydrochloride
PubChem CID 22990186
IUPAC Name benzyl N-[4-(aminomethyl)cyclohexyl]carbamate;hydrochloride
SMILES C1CC(CCC1CN)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2.Cl
Spécification
Materiale o nome chimico trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethylamine hydrochloride
Quantità 250 mg
Peso formulazione 298.8
Percent Purity 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.