Learn More
trans-4-Bromo-beta-nitrostyrene, 99%
Codice prodotto. 11914591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11914591 5 g Bottiglia in vetro 5g
11904591 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11914591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440160050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 5153-71-9 | C8H6BrNO2 | 228.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5153-71-9
Formula molecolare C8H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 228.05
InChI Key LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N
Sinonimo 1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, e-1-bromo-4-2-nitrovinyl benzene, 1-bromo-4-e-2-nitroethenyl benzene, trans-4-bromo-beta-nitrostyrene, benzene, 1-bromo-4-1e-2-nitroethenyl, beta-nitro-4-bromostyrene, 4-bromo-.beta.-nitrostyrene, e-4-bromo-beta-nitrostyrene, 1-bromo-4-e-2-nitrovinyl benzene
PubChem CID 688204
IUPAC Name 1-bromo-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C=C[N+](=O)[O-])Br
Specifications
Materiale o nome chimico trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
Punto di fusione 148.0°C to 152.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 228.05
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • trans-4-Bromo-beta-nitrostyrene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.