Learn More
trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 15497516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497516 250 mg 250mg
15459048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497516 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62522.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 873537-33-8 | C7H13ClN2 | 160.645 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notes
Store in a cool and dry condition. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873537-33-8
Formula molecolare C7H13ClN2
Molecular Weight (g/mol) 160.645
Numero MDL MFCD21643021
InChI Key BTLVSLNZSMIPCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trans-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-amino-cyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, c7h12n2.hcl, 1s,4s-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, 1s,4s-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, cyclohexanecarbonitrile, 4-amino-, monohydrochloride, trans
PubChem CID 53407876
IUPAC Name 4-aminocyclohexane-1-carbonitrile;hydrochloride
SMILES C1CC(CCC1C#N)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Quantità 250 mg
Numero UN UN3439
Peso formulazione 160.64
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride