Learn More
trans-4-Hydroxycinnamic acid, 98%
Codice prodotto. 11412168
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11412168 25 g 25g
11422168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11412168 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15167.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 501-98-4 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
trans-4-Hydroxycinnamic acid is used as a hydroxycinnamic acid with antioxidant properties. p-Coumaric acid is an aromatic phytochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans-4-Hydroxycinnamic acid is used as a hydroxycinnamic acid with antioxidant properties. p-Coumaric acid is an aromatic phytochemical for proteomics research.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 501-98-4
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00004399
InChI Key NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Sinonimo p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
PubChem CID 637542
ChEBI CHEBI:32374
IUPAC Name (E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-Hydroxycinnamic acid
Punto di fusione ∼214°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 2207383
Indice di Merck 14,2560
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-4-Hydroxycinnamic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Hydroxycinnamic acid