Learn More
trans-4-Hydroxystilbene, 98%
Codice prodotto. 10284920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10284920 25 g 25g
10224880 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10284920 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121930250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6554-98-9 | C14H12O | 196.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6554-98-9
Formula molecolare C14H12O
Molecular Weight (g/mol) 196.25
Numero MDL MFCD00002386
InChI Key QVLMUEOXQBUPAH-VOTSOKGWSA-N
Sinonimo trans-4-hydroxystilbene, 4-hydroxystilbene, 4-styrylphenol, 4-stilbenol, e-4-stilbenol, 4-2-phenylethenyl phenol, 4-2-phenylvinyl phenol, 4-e-2-phenylethenyl phenol, e-4-hydroxystilbene, stilben-4-ol
PubChem CID 5284650
ChEBI CHEBI:35101
IUPAC Name 4-[(E)-2-phenylethenyl]phenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-Hydroxystilbene
Nota nome 98%
Punto di fusione 185°C to 189°C
Intervallo percentuale saggio 96.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5CH=CHC6H4OH
Quantità 25 g
Beilstein 06,693
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,benzene,,soluble in acetic acid
Peso formulazione 196.25
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-4-Hydroxystilbene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.