Learn More
trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene, 98%
Codice prodotto. 11490703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490703 25 g 25g
11480703 5 g 5g
11400713 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490703 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12745.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5576-97-6 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5576-97-6
Formula molecolare C9H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 179.18
Numero MDL MFCD00024826
InChI Key JKQUXSHVQGBODD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene, 4-methoxy-beta-nitrostyrene, p-2-nitrovinyl anisole, trans-4-methoxy-beta-nitrostyrene, e-1-methoxy-4-2-nitrovinyl benzene, 2'-nitro vinyl anisole, 1-methoxy-4-e-2-nitroethenyl benzene, 1-4-methoxyphenyl-2-nitroethene, 1-4-methoxyphenyl-2-nitroethylene, 4-2-nitrovinyl anisole
PubChem CID 697963
SMILES COC1=CC=C(C=C[N+]([O-])=O)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico trans-4-Methoxy-beta-nitrostyrene
Punto di fusione 86°C to 88°C
Quantità 25 g
Beilstein 2047935
IUPAC Name 1-methoxy-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzene
Peso formulazione 179.18
Percent Purity 98%