Learn More
trans-4-Methoxycinnamaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10676154 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10676154 100 g Bottiglia in vetro 100g
10641073 5 g Bottiglia in vetro 5g
10530532 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10676154 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 351711000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 24680-50-0 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24680-50-0
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00017343
InChI Key AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
Sinonimo 4-methoxycinnamaldehyde, 3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, p-methoxycinnamaldehyde, e-3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2-propenal, trans-4-methoxycinnamaldehyde, p-methoxy cinnamaldehyde, p-methoxycinnamic aldehyde, trans-p-methoxycinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-methoxy
PubChem CID 641294
ChEBI CHEBI:27952
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Punto di fusione 55°C to 60°C
Colore Orange-Yellow
Punti di ebollizione 145°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enal
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.