Learn More
trans-4-Methoxycinnamaldehyde, 98+%
Codice prodotto. 11475233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11475233 50 g 50g
11465233 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11475233 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12839.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 24680-50-0 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
trans-4-Methoxycinnamaldehyde is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans-4-Methoxycinnamaldehyde is used as an intermediate in chemical research.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. It is sensitive to air. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24680-50-0
Formula molecolare C10H10O2
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Numero MDL MFCD00017343
InChI Key AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
Sinonimo 4-methoxycinnamaldehyde, 3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, p-methoxycinnamaldehyde, e-3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2-propenal, trans-4-methoxycinnamaldehyde, p-methoxy cinnamaldehyde, p-methoxycinnamic aldehyde, trans-p-methoxycinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-methoxy
PubChem CID 641294
ChEBI CHEBI:27952
IUPAC Name (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enal
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Punto di fusione 56°C to 60°C
Punti di ebollizione 160°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pleasant
Quantità 50 g
Beilstein 1447540
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 162.19
Percent Purity ≥98%