missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-4-Methycyclohexyl Isocyanate, TRC

Codice prodotto. 30452335
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30452335 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30452335 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7051232.5G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico trans-4-Methylcyclohexylisocyanate
CAS 32175-00-1
Formula molecolare C8 H13 N O
Quantità 2.5 g
Sinonimo Cyclohexane','1-isocyanato-4-methyl-','trans-, Isocyanic acid','4-methylcyclohexyl ester','trans- (8CI), trans-1-Isocyanato-4-methylcyclohexane, trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate, trans-4-Methylcyclohexylisocyanate
InChI Formula InChI=1S/C8H13NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10/h7-8H,2-5H2,1H3/t7-,8-
SMILES C[C@@H]1CC[C@H](CC1)N=C=O
IUPAC Name 1-isocyanato-4-methylcyclohexane
Molecular Weight (g/mol) 139.195
Peso formulazione 139.1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.