Learn More
trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10506494 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10506494 5 g Bottiglia in vetro 5g
10274774 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10506494 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427500050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 13064-83-0
Formula molecolare C8H14O2
Molecular Weight (g/mol) 142.20
Numero MDL MFCD00074943,MFCD00074909,MFCD20617670
InChI Key QTDXSEZXAPHVBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trans-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, unii-70f0i2amtv, unii-m7dsk28350, trans-4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methyl hexahydrobenzoic acid, trans-4-methylcyclohexane carboxylic acid, 70f0i2amtv
PubChem CID 20330
IUPAC Name 4-methylcyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES CC1CCC(CC1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Punto di fusione 109.0°C to 111.0°C
Punti di ebollizione 245.0°C
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 98+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.