Learn More
trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11337319
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337319 5 g 5g
11327319 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11337319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27455.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 13064-83-0 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13064-83-0
Formula molecolare C8H14O2
Molecular Weight (g/mol) 142.20
Numero MDL MFCD00074943,MFCD00074909,MFCD20617670
InChI Key QTDXSEZXAPHVBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trans-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, unii-70f0i2amtv, unii-m7dsk28350, trans-4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methyl hexahydrobenzoic acid, trans-4-methylcyclohexane carboxylic acid, 70f0i2amtv
PubChem CID 20330
IUPAC Name 4-methylcyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES CC1CCC(CC1)C(O)=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Punto di fusione 109°C to 110°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 142.2
Percent Purity 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema