Learn More
Trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10517970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10517970 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10517970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432600050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 133261-33-3 | C8H11F3O2 | 196.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
CAS 133261-33-3
Punto di fusione 153°C to 156°C
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H11F3O2
Numero MDL MFCD09037363
Quantità 5 g
Sinonimo 4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1r,4r-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexane-carboxylicacid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexane-carboxylic acid, trans-4-trifluoromethylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-cyclohexanecarboxylic acid
InChI Key LMEAZIIFLVDISW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 196.17
PubChem CID 2779182
Peso formulazione 196.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.