Learn More
trans-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinethione, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-5-(4-Chlorophenyl)-4-methyl-2-thiazolidinethione |
| CAS | 86603-14-7 |
| Formula molecolare | C10H10ClNS2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | (4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-4-methylthiazolidine-2-thione |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10ClNS2/c1-6-9(14-10(13)12-6)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t6-,9+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1NC(=S)S[C@@H]1c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC Name | (4R,5R)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidine-2-thione |
| Molecular Weight (g/mol) | 243.77 |
| Peso formulazione | 242.9943 |