Learn More
trans-5-Decene, 97%
Codice prodotto. 11372936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11372936 5 g 5g
11362936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372936 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10689.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7433-56-9 | C10H20 | 140.27 g/mol
trans-5-Decene has been used to characterize the effect of cyclization and size on the stability of Criegee intermediates formed in ozonolysis. It has been added to phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl) alkane adducts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans-5-Decene has been used to characterize the effect of cyclization and size on the stability of Criegee intermediates formed in ozonolysis. It has been added to phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl) alkane adducts.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7433-56-9
Formula molecolare C10H20
Molecular Weight (g/mol) 140.27
Numero MDL MFCD00009508
InChI Key UURSXESKOOOTOV-MDZDMXLPSA-N
Sinonimo trans-5-decene, e-5-decene, 5-decene, e, trans-dec-5-ene, 5e-decene, 5-decene, cis-5-decene, 5-decene, 5e, 5-trans-decene, 5e dec-5-ene
PubChem CID 637820
IUPAC Name (E)-dec-5-ene
SMILES CCCC\C=C\CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico trans-5-Decene
Densità 0.74
Punti di ebollizione 171°C to 172°C
Punto d'infiammabilità 46°C (114°F)
Indice di rifrazione 1.424
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1719487
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 140.27
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-5-Decene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Dec-5-ene