Learn More
trans-a-Asarone, TRC
Codice prodotto. 30336939
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336939 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336939 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA780205500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Asarone
CAS 2883-98-9
Formula molecolare C12 H16 O3
Quantità 500 mg
Sinonimo Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1E)-1-propen-1-yl-, Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1-propenyl)-, (E)-, Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1E)-1-propenyl- (9CI), Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-propenyl-, (E)- (8CI), Isoasaron (6CI), (E)-Asarone, 1,2,4-Trimethoxy-5-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, Asaron, Asarone, Asarum camphor, trans-Asarone, trans-Isoasaron, trans-Isoasarone, α-Asaron, α-Asarone
InChI Formula InChI=1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5+
SMILES COc1cc(OC)c(\C=C\C)cc1OC
IUPAC Name 1,2,4-trimethoxy-5-[(E)-prop-1-enyl]benzene
Molecular Weight (g/mol) 208.25
Peso formulazione 208.1099