Learn More
trans-Anethole, 98+%
Codice prodotto. 11489040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11489040 25 g 25g
11499040 100 g 100g
11409050 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11489040 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13482.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148.205 g/mol
trans-Anethole is used to inhibits lung and forestomach carcinogenesis, used as carbon and energy supplement in the culture media of Pseudomonas putida strain. It is also used as used as a flavoring substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans-Anethole is used to inhibits lung and forestomach carcinogenesis, used as carbon and energy supplement in the culture media of Pseudomonas putida strain. It is also used as used as a flavoring substance.
Solubility
Soluble in benzene, ethyl acetate, acetone, carbon disulfide.
Notes
Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4180-23-8
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.205
Numero MDL MFCD00009284
InChI Key RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
PubChem CID 637563
ChEBI CHEBI:35616
IUPAC Name 1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene
SMILES CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Anethole
Nota nome stabilized
Punto di fusione 20°C to 23°C
Densità 0.991
Punti di ebollizione 232°C to 235°C
Punto d'infiammabilità 96°C (205°F)
Indice di rifrazione 1.56
Quantità 25 g
Beilstein 774229
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,643
Informazioni di solubilità Soluble in benzene,ethyl acetate,acetone,carbon disulfide.
Peso formulazione 148.21
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-Anethole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Anethole