Learn More
trans-Anethole, 99%
Codice prodotto. 10149931 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10149931 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10081850 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10222942 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10149931 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152530050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4180-23-8 | C10H12O | 148.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4180-23-8
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Numero MDL MFCD00009284
InChI Key RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo anethole, trans-anethole, e-anethole, 4-propenylanisole, anise camphor, trans-anethol, isoestragole, e-1-methoxy-4-prop-1-en-1-yl benzene, anethol, p-anethole
PubChem CID 637563
ChEBI CHEBI:35616
IUPAC Name 1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene
SMILES CC=CC1=CC=C(C=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Anethole
Nota nome 99%
Punto di fusione 23.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9875g/mL
Punti di ebollizione 234.0°C to 237.0°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH=CHC6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.5590 to 1.5620
Quantità 5 mL
Beilstein 06, 566
Indice di Merck 15, 636
Gravità specifica 0.9875
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with ether, chloroform, soluble in benzene, ethyl acetate, acetone,, alcohol and carbon disulfide
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting