Learn More
Trans-Anethole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16429066
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16429066 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16429066 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0367
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Trans-Anethole ((E)-Anethole), a phenylpropene derivative isolated from Pimpinella, shows estrogenic activity at lower concentrations and cytotoxic at higher concentrations in cancer cell lines. Trans-Anethole ((E)-Anethole) contributes a large component of the odor and flavor of anise and fennel, anise myrtle, liquorice, camphor, magnolia blossoms, and star anise.
Trans-Anethole ((E)-Anethole), a phenylpropene derivative isolated from Pimpinella, shows estrogenic activity at lower concentrations and cytotoxic at higher concentrations in cancer cell lines. Trans-Anethole ((E)-Anethole) contributes a large component of the odor and flavor of anise and fennel, anise myrtle, liquorice, camphor, magnolia blossoms, and star anise.
Specifica
Materiale o nome chimico Trans-Anethole
CAS 4180-23-8
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H12O
Quantità 100 mg
Sinonimo (E)​-Anethole
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (674.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (6.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES COC1=CC=C(/C=C/C)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only