Learn More
trans-b-Methylstyrene (Stabilized with 3,5-di-tert-butylcatechol), TRC
Codice prodotto. 30472818
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30472818 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30472818 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3011601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-beta-Methylstyrene
CAS 873-66-5
Formula molecolare C9 H10
Quantità 1 g
Sinonimo Benzene','(1E)-1-propenyl- (9CI), Benzene','1-propenyl-','(E)-, Benzene','propenyl-','(E)- (8CI), (1E)-1-Propen-1-ylbenzene, (1E)-1-Propenylbenzene, (E)-1-Phenyl-1-propene, (E)-1-Phenylpropene, (E)-1-Phenylpropene, (E)-1-Propenylbenzene, (E)-Propenylbenzene, (E)-β-Methylstyrene, NSC 73958, trans-1-Methyl-2-phenylethene, trans-1-Phenyl-1-propene, trans-1-Phenylpropene, trans-1-Propenylbenzene, trans-3-Phenyl-2-propene, trans-Propenylbenzene, trans-β-Methylstyrene
InChI Formula InChI=1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
SMILES C\C=C\c1ccccc1
IUPAC Name [(E)-prop-1-enyl]benzene
Molecular Weight (g/mol) 118.18
Peso formulazione 118.0783