Learn More
trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Codice prodotto. 10552242 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10552242 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10150812 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10552242 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 369711000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 22784-59-4 | C43H37ClP2Pd | 757.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22784-59-4
Formula molecolare C43H37ClP2Pd
Molecular Weight (g/mol) 757.59
Numero MDL MFCD00010395
InChI Key GYAXNTWMUGUEJY-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name benzyl(chloro)palladiumbis(ylium); bis(triphenylphosphane)
SMILES Cl[Pd++]CC1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Punto di fusione 166°C to 170°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Fieser 08,35; 09,41; 10,26; 12,44; 13,30
Peso formulazione 757.59
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.