Learn More
trans-beta-Ionone, Mikromol™
Codice prodotto. 17970426
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17970426 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17970426 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0143.150100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
trans-beta-Ionone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico beta-Ionone
CAS 79-77-6
Nomi componenti o analita beta-Ionone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H20 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (3E)-, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (E)- (8CI), (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-en-2-one, (E)-β-Ionone, Ionone beta, trans-β-Ionone, trans-β-Lonone, β-Ionone
InChI Formula InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
SMILES CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC Name (E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)but-3-en-2-one
Molecular Weight (g/mol) 192.3
Quantità 100 mg
Peso formulazione 192.1514 g/mol