Learn More
trans-beta-Methylstyrene, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10647774 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647774 1 g Bottiglia in vetro 1g
10446790 10 g Bottiglia in vetro 10g
10301424 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10647774 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150150010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 873-66-5 | C9H10 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-66-5
Formula molecolare C9H10
Molecular Weight (g/mol) 118.18
Numero MDL MFCD00009280
InChI Key QROGIFZRVHSFLM-QHHAFSJGSA-N
Sinonimo beta-methylstyrene, trans-beta-methylstyrene, 1-phenylpropene, isoallylbenzene, propenylbenzene, trans-1-phenyl-1-propene, 1-propenylbenzene, trans-propenylbenzene, 1-phenyl-1-propene, benzene, 1-propenyl
PubChem CID 252325
IUPAC Name [(E)-prop-1-enyl]benzene
SMILES CC=CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-β-Methylstyrene
Nota nome 97%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9110g/mL
Punti di ebollizione 175°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCH3
Indice di rifrazione 1.5480 to 1.55
Quantità 1 g
Beilstein 05, 481
Gravità specifica 0.911
Stabilizzatore 0.01% BHT
Peso formulazione 118.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-ß-Methylstyrene, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.