Learn More
trans-beta-Nitrostyrene, 97+%
Codice prodotto. 10561124 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10561124 25 g Bottiglia in vetro 25g
10147083 5 g Bottiglia in vetro 5g
10208803 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10561124 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 386530250
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5153-67-3 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5153-67-3
Formula molecolare C8H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 149.15
Numero MDL MFCD00007402
InChI Key PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Sinonimo trans-beta-nitrostyrene, 2-nitrovinyl benzene, e-2-nitrovinyl benzene, beta-nitrostyrene, 2-nitro-1-phenylethylene, e-beta-nitrostyrene, 2-nitroethenyl benzene, 1-phenyl-2-nitroethene, beta-nitrosytrene, benzene, 2-nitroethenyl
PubChem CID 5284459
IUPAC Name [(E)-2-nitroethenyl]benzene
SMILES [O-][N+](=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-β-Nitrostyrene
Punto di fusione 56°C to 58°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 250°C to 260°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-ß-Nitrostyrene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.