Learn More
(-)-trans-Caryophyllene, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11459091 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11459091 25 mL
11439091 5 mL
11449091 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459091 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215494425
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Identificatori chimici
CAS 87-44-5
Formula molecolare C15H24
Molecular Weight (g/mol) 204.357
InChI Key NPNUFJAVOOONJE-IZZDOVSWSA-N
Sinonimo --caryophyllene, caryophyllene, l-caryophyllene, trans-caryophyllene, e-.beta.-caryophyllene, .beta.-caryophyllene,-, caryophyllene ,alpha + beta mixt., + e-caryophyllene, e-.beta.-caryophylene, 8-methylene-4,11-trimethyl bicyclo 7.2.0 undec-4-ene
PubChem CID 5354499
IUPAC Name (4E)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene
SMILES CC1=CCCC(=C)C2CC(C2CC1)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Trans-Caryophyllene
Colore Yellow
Densità 0.9g/mL
Quantità 25 mL
Peso formulazione 204.4
Forma fisica Liquid