Learn More
trans-Chalcone, 97%
Codice prodotto. 11447776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11447776 100 g 100g
11457776 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11447776 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14734.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 614-47-1 | C15H12O | 208.26 g/mol
Trans chalcone is used to prevent lung and forestomach cancer. It induces programmed cell death due to reduced mitochondrial transmembrane potential in Arabidopsis thaliana roots.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Trans chalcone is used to prevent lung and forestomach cancer. It induces programmed cell death due to reduced mitochondrial transmembrane potential in Arabidopsis thaliana roots.
Solubility
Soluble in chloroform, ether, benzene, and ethanol (slightly). Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 614-47-1
Formula molecolare C15H12O
Molecular Weight (g/mol) 208.26
Numero MDL MFCD00003082
InChI Key DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Sinonimo chalcone, trans-chalcone, e-chalcone, benzalacetophenone, chalkone, benzylideneacetophenone, phenyl styryl ketone, cinnamophenone, 2-benzalacetophenone, 2-benzylideneacetophenone
PubChem CID 637760
ChEBI CHEBI:48965
IUPAC Name (E)-1,3-diphenylprop-2-en-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Chalcone
Punto di fusione 55°C to 57°C
Punti di ebollizione 208°C (25 mmHg)
Quantità 100 g
Beilstein 509985
Indice di Merck 14,2037
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,ether,benzene,and ethanol (slightly). Insoluble in water.
Peso formulazione 208.26
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-Chalcone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-Chalcone