Learn More
trans-(+)-Chrysanthemic acid, 99+%
Codice prodotto. 10175110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10175110 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10175110 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 263635000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4638-92-0 | C10H16O2 | 168.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-(+)-Chrysanthemic acid
Nota nome 99+%
CAS 4638-92-0
Punto di fusione 17.0°C to 21.0°C
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H16O2
Indice di rifrazione 1.4768 to 1.4788
Numero MDL MFCD01941572
Quantità 500 mg
Indice di Merck 15, 2255
Rotazione specifica + 14.20
Sinonimo --trans-chrysanthemic acid, 1s,3s-2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylic acid, chrysanthemic acid l-trans, l-trans-chrysanthemic acid, 1s-trans-2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1s-trans-2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-enyl cyclopropanecarboxylic acid, --trans-chrysanthemumsaeure, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methylpropenyl-, 1s-trans, 4-09-00-00169 beilstein handbook reference, chrysanthemic acid dl-trans-form
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key XLOPRKKSAJMMEW-JGVFFNPUSA-N
SMILES CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)O)C
IUPAC Name (1S,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 168.23
PubChem CID 33607
ChEBI CHEBI:39102
Peso formulazione 168.23
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-(+)-Chrysanthemic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.