Learn More
trans-Cinnamaldehyde, 98+%
Codice prodotto. 11447686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447686 100 g 100g
11457686 500 g 500g
11467686 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447686 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14689.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14371-10-9 | C9H8O | 132.16 g/mol
trans-Cinnamaldehyde is used in the flavor and perfume industry. It is also used in medicine. It reacts with glutathione to get an adduct 1'-(glutathion-S-yl)-dihydrocinnamaldehyde. It is used to prepare cinnamylidene-bisacetamide by reacting with acetamide. Further, it inhibits xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans-Cinnamaldehyde is used in the flavor and perfume industry. It is also used in medicine. It reacts with glutathione to get an adduct 1′-(glutathion-S-yl)-dihydrocinnamaldehyde. It is used to prepare cinnamylidene-bisacetamide by reacting with acetamide. Further, it inhibits xanthine oxidase.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases. Air sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14371-10-9
Formula molecolare C9H8O
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00007000
InChI Key KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Sinonimo cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
PubChem CID 637511
ChEBI CHEBI:16731
SMILES O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Cinnamaldehyde
Punto di fusione °C to 8°C
Densità 1.050
Punti di ebollizione 250°C to 252°C
Punto d'infiammabilità 131°C (268°F)
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Indice di rifrazione 1.622
Quantità 100 g
Beilstein 1071571
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,2297
Informazioni di solubilità Miscible with water.
IUPAC Name (E)-3-phenylprop-2-enal
Peso formulazione 132.16
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-Cinnamaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Cinnamaldehyde