Learn More
trans-Cinnamaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10560011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
500g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10560011 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10020820 50 g Bottiglia in vetro 50g
10459400 500 g Bottiglia in vetro 500g
11914781 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10560011 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110350010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14371-10-9 | C9H8O | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14371-10-9
Formula molecolare C9H8O
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00007000
InChI Key KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Sinonimo cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
PubChem CID 637511
ChEBI CHEBI:16731
SMILES O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Cinnamaldehyde
Punto di fusione -7.5°C
Colore Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 250.0°C to 252.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=CHCHO
Indice di rifrazione 1.6210 to 1.6230
Quantità 1 kg
Beilstein 07,348
Indice di Merck 14,2297
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.1g/L (20°C) (kolbenmethode).
IUPAC Name (E)-3-phenylprop-2-enal
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans-Cinnamaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Cinnamaldehyde