Learn More
trans-Cinnamaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-Cinnamaldehyde |
| CAS | 14371-10-9 |
| Formula molecolare | C9 H8 O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | (E)-Cinnamaldehyde, (2E)-3-phenyl-2-propenal |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+ |
| SMILES | O=C\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC Name | (E)-3-phenylprop-2-enal |
| Molecular Weight (g/mol) | 132.16 |
| Peso formulazione | 132.0575 |