Learn More
trans-Cinnamic acid, MedChemExpress
Descrizione
trans-Cinnamic acid is a natural antimicrobial, with minimal inhibitory concentration (MIC) of 250 μg/mL against fish pathogen A. sobria, SY-AS1.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-Cinnamic acid |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 140-10-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H8O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | trans-3-Phenylacrylic acid |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (674.95 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only