Learn More
trans-Cinnamic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17950656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17950656 25 mg 25mg
17942036 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17950656 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0900.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
trans-Cinnamic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Cinnamic Acid
CAS 140-10-3
Nomi componenti o analita trans-Cinnamic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (E)-, Cinnamic acid, (E)- (8CI), (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (2E)-Cinnamic acid, (E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (E)-Cinnamic acid, 3-Phenyl-(E)-2-propenoic acid, NSC 44010, trans-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid, trans-Cinnamic acid, trans-beta-Carboxystyrene
InChI Formula InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1
IUPAC Name (E)-3-phenylprop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Quantità 25 mg
Peso formulazione 148.0524 g/mol