Learn More
trans-Cyclohexane-1,4-diamine, TRC
Codice prodotto. 30366682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366682 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366682 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC99789350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-Cyclohexane-1,4-diamine
CAS 2615-25-0
Formula molecolare C6H14N2
Quantità 50 mg
Sinonimo 1,4-Cyclohexanediamine, trans- (8CI, 9CI, ACI), trans-1,4-Cyclohexanediamine (ACI), 1,4-trans-Diaminocyclohexane, trans-1,4-Bisaminocyclohexane, trans-1,4-Diaminocyclohexane, trans-Cyclohexane-1,4-diamine
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-
SMILES N[C@@H]1CC[C@@H](N)CC1
IUPAC Name cyclohexane-1,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Peso formulazione 114.1157