Learn More
trans-Cyclohexane-1,4-diamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-Cyclohexane-1,4-diamine |
| CAS | 2615-25-0 |
| Formula molecolare | C6H14N2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1,4-Cyclohexanediamine, trans- (8CI, 9CI, ACI), trans-1,4-Cyclohexanediamine (ACI), 1,4-trans-Diaminocyclohexane, trans-1,4-Bisaminocyclohexane, trans-1,4-Diaminocyclohexane, trans-Cyclohexane-1,4-diamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6- |
| SMILES | N[C@@H]1CC[C@@H](N)CC1 |
| IUPAC Name | cyclohexane-1,4-diamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.19 |
| Peso formulazione | 114.1157 |