Learn More
trans-(E)-Flupentixol Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30405878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30405878 10 mg
30397342 50 mg
30396161 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30405878 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF59798110MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51529-02-3
Formula molecolare C23H27Cl2F3N2OS
Molecular Weight (g/mol) 507.44
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico trans-(E)-Flupentixol Dihydrochloride
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H/b18-5+;;