Learn More
trans-Methyl-2-butenal, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | trans-Methyl-2-butenal |
| CAS | 497-03-0 |
| Formula molecolare | C5H8O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Tiglaldehyde, (2E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methylbut-2-en-1-al, NSC 2179, Tiglic Aldehyde, trans-2-Methyl-2-butenal, trans-Tiglaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+ |
| SMILES | C\C=C(/C)\C=O |
| IUPAC Name | (E)-2-methylbut-2-enal |
| Molecular Weight (g/mol) | 84.12 |
| Peso formulazione | 84.0575 |